추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
Titrisol®
형태
concentrate
농도
1000 mg Ti in water
기술
AAS: suitable
ICP: suitable
density
1.045 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
industrial qc
pharmaceutical
형식
single component solution
저장 온도
15-25°C
분석 메모
content (Ti): 1000 mg/Ampoule
Determination method: alcalimetric titration (traceable to NIST - SRM 723e)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
Determination method: alcalimetric titration (traceable to NIST - SRM 723e)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3