주요 문서
1.09762
Supelco
Silicon oil 550
for gas chromatography
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352310
Quality Level
autoignition temp.
>400 °C (DIN 51794)
mp
<-35 °C
전이 온도
flash point 270 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
no temp limit
분석 메모
Thermogravimetry (thermogravimetric): 2 % lost of weight over 230°C
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
518.0 °F
Flash Point (°C)
270 °C