주요 문서
1.07360
Millipore
Pimaricin
for biochemistry
동의어(들):
Pimaricin, Natamycin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
665.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
EC 인덱스 번호:
231-683-5
NACRES:
NA.21
Quality Level
효능
2730 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
>250 °C (decomposition)
solubility
0.1 g/L
벌크 밀도
200 kg/m3
저장 온도
2-8°C
일반 설명
for biochemistry
애플리케이션
Pimaricin for biochemistry. CAS 7681-93-8, molar mass 665.73 g/mol.
분석 메모
Purity (HPLC)≥ 80.0 % (a/a)Identity (IR-spectrum)conformsSpec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.0008 %; 1 cm; N,N-Dimethylformamide; calc.on anhydrous substance)1000 - 1100Water (according to Karl Fischer)≤ 5.0 %
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1