주요 문서
1.06999
Supelco
penta-Sodium triphosphate
for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51
동의어(들):
penta-Sodium triphosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Na5O10P3
CAS Number:
Molecular Weight:
367.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-838-7
NACRES:
SE.11
양식:
solid
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
solid
효능
3120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
622 °C (decomposition)
density
2.52 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1000 kg/m3
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
InChI key
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
분석 메모
Assay (acidimetric, P₂O₅): 57 - 59 %
pH-value (1 %; water): 9 - 10
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable