주요 문서
1.05746
Supelco
TLC plates, Silica gel 60 RP-2
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
동의어(들):
Silica Gel 60 RP-2 TLC Plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
레이어 두께:
250 μm
플레이트 길이 × 너비:
20 cm × 20 cm
특징:
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
공극 크기:
60 Å medium pore diameter
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
포장
pkg of 25 plates
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
레이어 두께
250 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 20 cm
입자 크기
9.5-11.5 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
저장 온도
2-30°C
일반 설명
25 Glass plates 20 x 20 cm
결합
Replaces: 5746-7; 5746
분석 메모
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.5µm - 11.5 µm Layer thickness: 190 - 250 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 40 µm
Chromatographic testing:
Cholesterin test
hRf-values (cholesterin, cholesterin test): 80 - 90
Typical value determined on activated plate (120°C, 15 min.)
Eluent: aceton/ water (95/5 v/v)