주요 문서
1.05565
Supelco
TLC plastic sheets, Cellulose F
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
동의어(들):
Cellulose F Thin-layer Chromatography Plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
material
cellulose matrix
plastic support
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 25 sheets
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
레이어 두께
70-110 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 20 cm
시트 길이 × 너비
20 cm × 20 cm
저장 온도
2-30°C
일반 설명
25 Plastic sheets 20 x 20 cm
결합
Replaces: 5565-7; 5565