제품 라인
EMSURE®
양식
solid
구성
Fe, ≥33% iodometric
PO4, ≤68% gravimetric
손실
≤0.1% loss on ignition, 700 °C
density
2.87 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
900 kg/m3
음이온 미량물
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.001%
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/Fe.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
InChI key
WBJZTOZJJYAKHQ-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (iodometric, Fe): ≥ 33 %
Assay (gravimetric, PO₄): ≤ 68 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.001 %
Loss on ignition (700 °C): ≤ 0.1 %
Assay (gravimetric, PO₄): ≤ 68 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.001 %
Loss on ignition (700 °C): ≤ 0.1 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
Not applicable