제품명
Potassium chloride solution, nominal 0.147 mS/cm, reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c = 0.001 mol/l) Certipur®
Grade
reference material
Quality Level
제품 라인
Certipur®
density
0.998 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
environmental
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This reference material (CRM) is directly traceable to the corresponding primary reference material from the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Germany.
애플리케이션
Conductivity calibration standard to measure electrolytic conductivity in aqueous solution.
분석 메모
Electrical conductivity (25 °C): 0.143 - 0.151 mS/cm
법적 정보
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
추천
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg