주요 문서
1.00678
Supelco
AOX Enrichment Set
Spectroquant®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116116
NACRES:
SE.11
제품 라인
Spectroquant®
Quality Level
분석물 기능적 분류
adsorbable organic halides (AOX)
기술
photometry: suitable
저장 온도
2-30°C
일반 설명
This AOX Enrichment Set is a required accessory when performing the Spectroquant® AOX Cell Test Kit 1.00675. It contains 2 glass reservoirs for AOX enrichment.
법적 정보
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code