주요 문서
1.00606
Supelco
Iodine Test
photometric, 0.050-10.00 mg/L (I2), Spectroquant®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116116
제품 라인
Spectroquant®
Quality Level
측정 범위
0.050-10.00 mg/L (I2)
기술
photometry: suitable
검출 방법
photometric (SPADNS - arsenic free)
저장 온도
15-25°C
일반 설명
Method: photometric, DPD 0.050 - 10.00 mg/l I₂ Spectroquant®
법적 정보
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany