Key Documents
1.00586
Supelco
Ion exchanger Dowex Monosphere 650C (H)
suitable for ion chromatography
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
41115700
형태
beads
기술
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
기질
PS-DVB
기질 활성군
SCX
입자 크기
300-1100 μm
분리 기술
cation exchange
일반 설명
(strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
Not applicable