09-817
Anti-JMJD1C Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
JMJD, jumonji domain containing 1C, TR-interacting protein 8, thyroid receptor interacting protein 8, probable JmjC domain-containing histone demethylation protein 2C, thyroid hormone receptor interactor 8, Thyroid receptor-interacting protein 8, Jumonji
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
기술
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... JMJD1C(221037)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
품질
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected JMJD1C on 10 µg of HeLa nuclear extract.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HeLa nuclear extract
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable