07-1401-AF488
Anti-GLUT-1 Antibody, CT, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
동의어(들):
Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1, Glucose transporter type 1, erythrocyte/brain, GLUT-1, HepG2 glucose transporter, GLUT-1, CT, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
ALEXA FLUOR™ 488
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
rat, mouse, human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
기술
immunocytochemistry: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SLC2A1(6513)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-1401) is shown to be suitable also for ELISA, Western blotting, immunocytochemistry, and immunohistochemistry applications.
Signaling
Developmental Signaling
품질
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected GLUT-1 in A431 cells.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2