정제법
affinity chromatography
종 반응성
pig, human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
bovine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr68)
유전자 정보
human ... STAT3(6774)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Signaling
Transcription Factors
품질
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected STAT3 on 10 µg of PMA treated and untreated MOLT4 cell lysates.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
PMA treated and untreated MOLT4 cell lysates
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable