07-1216
Anti-PP2A Antibody, Catalytic subunit
Upstate®, from rabbit
동의어(들):
Serine/threonine protein phosphatase 2A, 56 kDa regulatory subunit, delta isoform, Delta isoform of regulatory subunit B56, protein phosphatase, Protein phosphatase 2, regulatory subunit B (B56), delta isoform, Protein phosphatase 2, regulatory subunit B
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
mouse, chicken, bovine, rat, human
제조업체/상표
Upstate®
기술
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PPP2R5D(5528)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Signaling
Kinases & Phosphatases
품질
Western Blot Analysis:
1:500-1:1,000 dilution is traditonally used to detected PP2A, Catalytic subunit in 10 μg of HEK293 lysates.
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HEK293 cell lysate
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable