05-23-2101
Vasoactive Intestinal Peptide, Human, Porcine, and Rat
Acts as a mitogenic factor for embryonic neurons in the sympathetic nervous system.
동의어(들):
Vasoactive Intestinal Peptide, Human, Porcine, and Rat, VIP
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
색상
white to off-white
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C147H237N43O43S/c1-18-75(12)115(142(229)180-96(56-72(6)7)131(218)183-104(145(232)233)63-110(155)200)188-139(226)106(68-192)185-134(221)101(62-109(154)199)177-130(217)95(55-71(4)5)174-132(219)97(58-81-37-41-84(195)42-38-81)175-125(212)88(33-23-26-49-149)167-123(210)89(34-24-27-50-150)171-140(227)113(73(8)9)186-118(205)76(13)164-121(208)93(47-53-234-17)170-127(214)92(45-46-107(152)197)169-122(209)87(32-22-25-48-148)166-124(211)90(35-28-51-161-146(156)157)168-129(216)94(54-70(2)3)173-126(213)91(36-29-52-162-147(158)159)172-143(230)116(78(15)193)189-136(223)98(59-82-39-43-85(196)44-40-82)176-133(220)100(61-108(153)198)178-135(222)103(65-112(203)204)182-144(231)117(79(16)194)190-137(224)99(57-80-30-20-19-21-31-80)181-141(228)114(74(10)11)187-119(206)77(14)165-128(215)102(64-111(201)202)179-138(225)105(67-191)184-120(207)86(151)60-83-66-160-69-163-83/h19-21,30-31,37-44,66,69-79,86-106,113-117,191-196H,18,22-29,32-36,45-65,67-68,148-151H2,1-17H3,(H2,152,197)(H2,153,198)(H2,154,199)(H2,155,200)(H,160,163)(H,164,208)(H,165,215)(H,166,211)(H,167,210)(H,168,216)(H,169,209)(H,170,214)(H,171,227)(H,172,230)(H,173,213)(H,174,219)(H,175,212)(H,176,220)(H,177,217)(H,178,222)(H,179,225)(H,180,229)(H,181,228)(H,182,231)(H,183,218)(H,184,207)(H,185,221)(H,186,205)(H,187,206)(H,188,226)(H,189,223)(H,190,224)(H,201,202)(H,203,204)(H,232,233)(H4,156,157,161)(H4,158,159,162)/t75-,76-,77-,78+,79+,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,113-,114-,115-,116-,117-/m0/s1
InChI key
VBUWHHLIZKOSMS-RIWXPGAOSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Mitogenic factor for embryonic neurons
포장
경고
서열
물리적 형태
재구성
기타 정보
Bakker, R., et al. 1993. Am. J. Physiol.264, R362.
Grider, J.R. 1993. Am. J. Physiol.264, G334.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable