04-1572
Anti-RNA polymerase II subunit B1 (phospho-CTD Ser-5) Antibody, clone 3E8
clone 3E8, from rat
동의어(들):
DNA-directed RNA polymerase II A, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3E8, monoclonal
종 반응성
mouse
종 반응성(상동성에 의해 예측)
human (based on 100% sequence homology)
기술
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer5)
유전자 정보
human ... POLR2B(5431)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
RNA Metabolism & Binding Proteins
품질
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected RNA polymerase II CTD on 10 µg of γ-PPase untreated and treated NIH/3T3 cell lysates.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
γ-protein phosphatase (γ-Ppase) untreated and treated NIH/3T3 cell lysates
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable