03-32-1501
Z-Phe-Arg-7-amido-4-methylcoumarin, Hydrochloride
Substrate for fluorogenic assay of plasma and glandular kallikreins.
동의어(들):
Z-Phe-Arg-7-amido-4-methylcoumarin, Hydrochloride
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated
색상
white to off-white
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Cl].N([C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)Nc2cc3c(cc2)C(=CC(=O)O3)C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C33H36N6O6.Cl/c1-21-17-29(40)45-28-19-24(14-15-25(21)28)37-30(41)26(13-8-16-36-32(34)35)38-31(42)27(18-22-9-4-2-5-10-22)39-33(43)44-20-23-11-6-3-7-12-23;/h2-7,9-12,14-15,17,19,26-27H,8,13,16,18,20H2,1H3,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36);/t26-,27
InChI key
QNRBQTLUAIXWTG-WMXJXTQLSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Substrate for fluorogenic assay of plasma and glandular kallikreins
경고
서열
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable