주요 문서
02-0046-02
Millipore
SMC® 20 Set Calibrators
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161703
NACRES:
NA.84
Quality Level
법적 정보
SMC is a registered trademark of Singulex
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable