주요 문서
01-195
Sigma-Aldrich
CNTF, recombinant
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rat
Quality Level
제조업체/상표
Upstate®
기술
cell culture | mammalian: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
유전자 정보
rat ... CNTF(25707)
일반 설명
Product Source: Recombinant rat Ciliary Neurotrophic Factor expressed in E. coli
품질
Routinely evaluated in a biological activity assay.
물리적 형태
Lyophilized from 5mM sodium acetate, pH 6.5.
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1