포장
package of 1 × 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
neutral lipids
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC(O[C@@H](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C71H134O8/c1-5-9-13-17-20-23-26-29-30-33-35-38-44-49-55-61-69(73)77-65-67(64-76-68(72)60-54-48-43-37-34-31-27-24-21-18-14-10-6-2)79-71(75)63-57-51-46-41-40-42-47-53-59-66(58-52-16-12-8-4)78-70(74)62-56-50-45-39-36-32-28-25-22-19-15-11-7-3/h29-30,66-67H
InChI key
FHNCLOCRTUMMBI-PESWWIRASA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900422P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.