주요 문서
870627P
Avanti
Photoswitchable Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
(2S,3R,E)-2-amino-7-(4-((E)-(4-propylphenyl)diazenyl)phenyl)hept-4-ene-1,3-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H29N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
367.48
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCC)C=C2)C=C1
InChI key
VAIVCUDKYOKMCB-REJYCENFSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870627P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
870627P-1MG