주요 문서
870624P
Avanti
Azo Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H67N12O17P3S
CAS Number:
Molecular Weight:
1125.03
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
1 ea of 1 mg (870624P-1mg)
1 ea of 5 mg (870624P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
지질 유형
coenzymes
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]3OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]3O)N4C5=C(C(N)=NC=N5)N=C4)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C41H58N9O17P3S.3H3N/c1-4-5-7-26-10-14-28(15-11-26)48-49-29-16-12-27(13-17-29)8-6-9-32(52)71-21-20-43-31(51)18-19-44-39(55)36(54)41(2,3)23-64-70(61,62)67-69(59,60)63-22-30-35(66-68(56,57)58)34(53)40(65-30)50-25-47-33-37(42)45-24-46-38(33)50;;;/h10-17,24
InChI key
GJUKUGGDJXUDCR-FIGHZOJKSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)