주요 문서
870318P
Avanti
N-dodecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N-dodecyl polysarcosine-25
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C87H152N26O25
CAS Number:
Molecular Weight:
1962.30
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
분석
(TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1x25 mg (870318P-25MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
advanced drug delivery
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(NCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870318P-25MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable