860842P
Avanti
18:0(2R-OH) Sulfo GalCer
Avanti Research™ - A Croda Brand 860842P, powder
동의어(들):
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-[2"(R)-hydroxystearyl]-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
추천 제품
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860842P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860842P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C42H81NO12S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(46)41(49)43-34(35(45)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)33-53-42-39(48)40(55-56(50,51)52)38(47)37(32-44)54-42;/h28,30,34-40,42,44-48H,3-27,29,31-33H2,1-2H3,(H,43,49)(H,50,51,52);1H3/b
InChI key
SPENGCIMZSSNON-DADKFROOSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.