Key Documents
860754P
Avanti
3-O-methyl sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
3-O-methyl D-erythro-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H39NO2
Molecular Weight:
313.52
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860754P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860754P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable