주요 문서
860601P
Avanti
Dimethyl Sphingosine-1-Phosphate (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860601P, powder
동의어(들):
N,N-dimethyl-D-erythro-sphingosine-1-phosphate (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H45N2O5P
CAS Number:
Molecular Weight:
424.56
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (860601P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860601P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(O)(OC[C@@](N(C)C)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C20H42NO5P.H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)19(21(2)3)18-26-27(23,24)25;/h16-17,19-20,22H,4-15,18H2,1-3H3,(H2,23,24,25);1H3/b17-16+;/t19-,20+;/m0./s1
InChI key
OHWBNCFUTKNUPT-UNDCCOMZSA-N
일반 설명
Dimethyl Sphingosine-1-Phosphate is a methylated form of sphingosine-1-phosphate.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860601P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)