주요 문서
855774P
Avanti
2-18:0 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand 855774P, powder
동의어(들):
2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H54 NO7P
CAS Number:
Molecular Weight:
523.68
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (855774P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (855774P-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 855774P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)34-25(23-28)24-33-35(30,31)32-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3/t25-/m1/s1
InChI key
IQGPMZRCLCCXAG-RUZDIDTESA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855774P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855774P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)