주요 문서
810351P
Avanti
22-NBD 25-hydroxycholesterol
new
동의어(들):
22-[N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)]-25-hydroxy-23-azacholesterol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H46N4O5
Molecular Weight:
566.73
UNSPSC 코드:
12352211
생물학적 소스
synthetic
분석
≥99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (810351P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
fluorescent lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@H](CN(CC(C)(C)O)c1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
애플리케이션
Fluorescence
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810351P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash