Key Documents
810307P
Avanti
TopFluor-SOBRAC
powder, Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
(2S,3R,E)-2-Bromo-N-[1,3-dihydroxyoctadec-4-en-13-( dipyrrometheneboron difluoride)2-yl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H41BBrF2N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
596.36
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
형태
powder
포장
package of 1 × 250 μg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
microbiology
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC1=C2[N+]([B-](F)(F)N3C1=C(C)C=C3C)=C(C)C=C2C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810307P-250UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable