주요 문서
790413P
Avanti
Coag Reagent II
Avanti Research - A Croda Brand 790413P, powder
동의어(들):
Coag Reagent II, Coagulation Reagent II, contains DOPC:DOPS (7:3, w/w)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 2 × 100 mg (790413P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (790413P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 790413P
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Coag Reagent II is a lipid blend.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790413P-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790413P-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)