주요 문서
700388P
Avanti
Tauroallocholic Acid Sodium Salt
new
동의어(들):
5α-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt, Tauroallocholate sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H44NNaO7S
Molecular Weight:
537.68
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (pkg of 1 X 5MG (700388P-5MG))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
-10 to -25°C
애플리케이션
Lipids Research
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700388P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)