주요 문서
700324P
Avanti
Cholic acid 7-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Cholic acid 7-sulfate disodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H38Na2O8S
Molecular Weight:
532.60
UNSPSC 코드:
12161700
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
Quality Level
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700324-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700324-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)