Key Documents
700266P
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β-cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H43NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
449.62
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
package of 1 × 10 mg ((700226P-10MG))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700266P-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable