주요 문서
700180P
Avanti
β-D-glucosyl cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
β-D-Glucopyranoside, (3β)-cholest-5-en-3-yl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H56O6
CAS Number:
Molecular Weight:
548.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 100 mg
package of 1 × 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2CC[C@@]3([C@@H]4[C@H]([C@H]5[C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC4)C)CC=C3C2)C
InChI
1S/C33H56O6/c1-19(2)7-6-8-20(3)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(13-15-32(21,4)26(23)14-16-33(24,25)5)38-31-30(37)29(36)28(35)27(18-34)39-31/h9,19-20,22-31,34-37H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30-,31-,32+,33-/m1/s1
InChI key
FSMCJUNYLQOAIM-UQBZCTSOSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700180P-5MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700180P-100MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)