700086P
Avanti
DHEA sulfate
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
DHEA sulfate; DHEA; DHEA-S; 3β-hydroxy-5-androsten-17-one 3-sulfate (sodium salt); 5-androsten-3β-ol-17-one sulfate (sodium salt Prasterone sulfate (sodium salt)
About This Item
추천 제품
설명
Dehydroepiandrosterone sulfate (sodium salt)
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (700086P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (700086P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (700086P-50mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2C1)C)O
InChI
1S/C19H28O5S/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23)/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
CZWCKYRVOZZJNM-USOAJAOKSA-N
일반 설명
애플리케이션
- as a sulfated steroid in chemotaxis assay of bone-marrow (BM) neutrophil and also to test its inhibitory effect on the Rac-specific guanine nucleotide exchange factor (Rac GEF)
- as an internal standard in mass spectrometry
- as a synthetic lipid standard for spiking low-density lipoprotein (LDL) samples for liquid chromatography-mass spectrometry analysis (LC-MS)
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객