주요 문서
700028P
Avanti
3β,7α-dihydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β,7α-hydroxy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H44O4
CAS Number:
Molecular Weight:
432.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (700028P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C(=O)O)C)(CC[C@@H]2[C@]4(CC[C@@H](CC4=C1)O)C)C
InChI
1S/C27H44O4/c1-16(6-5-7-17(2)25(30)31)20-8-9-21-24-22(11-13-27(20,21)4)26(3)12-10-19(28)14-18(26)15-23(24)29/h15-17,19-24,28-29H,5-14H2,1-4H3,(H,30,31)/t16-,17?,19+,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
InChI key
GYJSAWZGYQXRBS-GRJZKGIBSA-N
일반 설명
3β,7α-dihydroxy-5-cholestenoic acid is a cholestenoic acid derivative.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700028P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)