주요 문서
600511
Avanti
5mL Amber SCHOTT® FIOLAX® Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure (3 pack)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5mL Amber SCHOTT® FIOLAX® Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure (3 pack), 5mL Amber SCHOTT FIOLAX Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
설명
5mL Amber SCHOTT FIOLAX Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure (3 pack)
포장
vial of 3 × 5 mL (600511-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
포장
pkg of 3 x 5 mL vials; 5mL glass amber screw cap vial (600511-1EA)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Schott is a registered trademark of Schott AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)