주요 문서
300113S
Avanti
Control (2mL vial)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Control (Pegylated Liposomal Vehicle), frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (HPLC/MS)
양식
solution
포장
pkg of 1 × 2 mL (300113S-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
advanced drug delivery
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
일반 설명
Formulation: A Pegylated, long-circulating liposomal formulation with an ammonium sulfate core. Liposomes are stored frozen for a longer shelf life.
애플리케이션
Control (2mL vial) may be used as a vehicle control liposome for liposomal encapsulated doxorubicin (Dox-NP).
포장
10 mL clear serum vial (300113S-1EA)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)