material
blue nitrile
크기
S
무균
non-sterile
non-sterile
특징
CE compliant: no
disposable
latex free
powder-free
durability, standard weight
powder free, textured tips, no lining and not water resistance
포장
case of 3000 ea (10 x 300e)
pack of 300 × gloves
제조업체/상표
Microflex UF-524-S
길이 × thickness
230 mm × 0.05 mm , size type, ambidexterous
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The unique soft formulation of Ultraform® fits your hand effortlessly as if it is a second skin. In field tests users wearing Ultraform actually experienced an increase in fine motor task performance compared to a bare hand.
You have to feel how this feels for yourself.
You have to feel how this feels for yourself.
법적 정보
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Ultraform is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.