추천 제품
AC/DC 입력
120 V (AC)
제조업체/상표
BriskHeat BIH101060LGD
파라미터
0-250 °C temp. range
너비 × 길이
1 in. × 6 ft
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Supplied with SDC controller-compatible plug.
- Fiberglass knitted and double braided outer sheath cover
- Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
- Power density: 9.6 watts/in2 (0.015 watts/mm2)
- Temperature controller required
- Maximum exposure temperatures up to 482 °F (250 °C)
- Includes 9 in. (230 mm) long high temperature tie downs for easy installation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z764272-1EA | 4061833405703 |