material
polycarbonate
특징
ANSI compliant
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Bollé 40070
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Bolle RUSH safety spectacles are excellent for permanent wear and have perfect optical quality. The HD coating, lightweight, panoramic visual field, and modern design are just a few of its many assets.
- Upper protection
- HD coating
- Supplied with adjustable cord
- Adjustable and non-slip bridge
- Non-slip temples
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.