주요 문서
Z758043
BRAND® adapter for PLT unit (pipette leak testing unit)
without tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
SB.56
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 703976
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
A single-channel adapter for pipettes with or without tips.
기타 정보
BR703976 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)