주요 문서
Z757055
Kern DLB moisture analyzer, for samples up to 160 g
AC/DC input 220 - 240 V AC
동의어(들):
moisture sensor, mositure tester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern DLB 160-3A
계량 용량 측정 범위
160 g
너비(W) × 깊이 × 높이(H)
210 mm × 340 mm × 225 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Back lit LCD display with digit height 17 mm
  • Halogen quartz glass heater, 400 W
  • Internal memory for automatic sequence of 5 complete drying processes
  • 10 sample plates included
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)