Z748196
Load flask for Aldrich® Kugelrohr apparatus
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
distillation apparatus, distilling apparatus, fractional distillation apparatus, glass distillation apparatus, kugelrohr apparatus, kugelrohr distillation, short path distillation apparatus, vacuum distillation apparatus
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
추천 제품
material
glass
single-neck
spherical
조인트
joint: ST/NS14/20
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
case of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy wall glass flask with solid support that attaches to Kugelrohr motor drive coupling. Fill load flask one-third full with distillable material.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z748196-1EA | 4061837642654 |