일반 설명
Water Purifier Cartridge for H-Genie® Lite is designed to keep the water purity at the required level to maintain optimum cell lifetime. Expected consumption with normal daily use is 6 cartridges per a year.
H-Genie® Lite water purifier cartridges are to be used with H-Genie® Lite benchtop hydrogen generator (Z744083)
H-Genie® Lite water purifier cartridges are to be used with H-Genie® Lite benchtop hydrogen generator (Z744083)
법적 정보
H-Genie is a registered trademark of ThalesNano Energy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.