Z743745
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
HLT 1200L, size 1200 μL, reload insert, non-sterile
동의어(들):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121603
NACRES:
NB.02
무균
non-sterile
특징
HLT 1200L
reload insert
포장
pkg of 4X768 ea
제조업체/상표
Molecular BioProducts 3742-05-RI
기술
PCR: suitable
크기
1200 μL
용적
1200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The ART®SoftFit-L Reload System with low tention tips is a complete product offering of pipet tips compatible with LTS® pipetters. This unique system provides preloaded pipet tips in color-coded inserts by volume size with the option of an easy-to-use ′push down′ reload pack. Choose sterile or non-sterile tips, in five volume sizes. Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time.
특징 및 장점
- Low retention tips.
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
법적 정보
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
LTS is a registered trademark of Rainin Instrument, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.