특징
ART 10 REACH
racked
포장
pkg of 5X960 ea
제조업체/상표
Molecular BioProducts 2140-05
기술
PCR: suitable
크기
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- ART® low retention barrier tips are designed to maximize sample recovery.
- Tip′s hydrophobic inner surface prevents sample loss, facilitates sample accuracy and reproducibility.
- Clear tips provide sample clarity.
- Self-sealing technology prevents cross-contamination.
- Certified RNase, DNase, ATP, endotoxin, and pyrogen free.
법적 정보
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.