제조업체/상표
Julabo 9970101
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Add-on cooling coil (9 mm outer diameter) for counter-cooling with cooling water, can be used for tempering tasks close to the ambient temperature. A hose with an inner diameter of 10 mm is required. For use with Julabo® baths/circulators.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743214-1EA |