주요 문서
Z743028
Julabo® CORIO CD heating circulator
CD-BC4, bath capacity 3 L (4.5 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
material
stainless steel bath
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 9012504
온도 측정 범위
20-150 °C
수조 용량
3 L (4.5 L)
외부 너비 × 길이 × 높이
23 cm × 41 cm × 42 cm
개방부 너비 × 길이 × 높이
13 cm × 15 cm × 15 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CORIO CD heating circulators feature professional technology for high standards. These units facilitate internal temperature control in the bath tank or control of externally connected applications.
Your advantages
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • High-quality bath tanks made of stainless steel with bath lid and drain tap
  • Integrated cooling coil for counter-cooling
법적 정보
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z743028-1EA